Learn More
Aalborg™ Analog Thermal Mass Flowmeter for Oxygen
Codice prodotto. 11738468
Click to view available options
Tipo:
Mass Flowmeter
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11738468
Marca: Aalborg™ GFM47AVDL6A0/3OB40SS
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed to read flow rates of gases in a low cost and convenient manner. Aalborg™ Analog Thermal Mass Flowmeter for Oxygen has rugged design coupled with instrumentation grade accuracy to provide versatile and economical means of flow measurement.
  • Rigid metallic construction
  • Built-in tiltable LCD readout
  • Circuit protection
  • Can be used as portable device
  • Engineering units or 0 to 100% displays
  • TIO - Totalizer option
Specifikationer
Tipo Mass Flowmeter
Accuracy ±1.5%
Intervallo di portata 0 to 60 LPM
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.