Learn More
Digi-Sense™ Temp 10 Series Thermocouple thermometer
Codice prodotto. 16614954 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-210°C to +1200°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale):
-346°F to +2192°F
Tipo di sonda:
Type J Thermocouple
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16614954
Marca: Digi-Sense™ 9142800
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Includes
Three AA batteries provide 700 hours continuous (without use of backlighting)
Requires
Probes are sold separately
Heavy-duty thermometer offers versatility and accuracy in a compact design
  • Push-button operation
  • Ergonomic design with large easy-to-read screen with back light
  • Display either °C or °F
  • Minimum and maximum temperature display
  • Temperature offset calibration adjustment
  • Hold function – freezes measurements for convenient reading and recording
  • Accepts two blade female ANSI miniconnector input
  • Auto-off function – turns off meter after 17 minutes of nonuse to save batteries
  • Sealed keypad and ABS plastic case – Meet IP54 standards for splash resistance
Order Info
  • Available rubber armor – Protects meter; features a built-in stand
  • Optional 3-way hands-free kit
Certifications
UL listed and certified for Class I: Groups A, B, C, and D division, NIST™ traceable. (Cat. No. 13-621-855 comes with NIST certification.)
Specifica
Certificazione/Conformità Not certified
Profondità (sistema imperiale) 2 in.
Profondità (sistema metrico) 5.2 cm
Altezza (sistema imperiale) 7 in.
Altezza (sistema metrico) 17.8 cm
Include Three AA battery and instructions
Lunghezza (sistema metrico) 175 mm
Materiale ABS Plastic
Tipo di sonda Type J Thermocouple
Risoluzione 1°C
Peso (sistema imperiale) 20 oz.
Peso (sistema metrico) 600 g
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Product Type Thermocouple Thermometer
Max. Temperature (English) 2192°F
Temperatura max (sistema metrico) 1200°C
Min. Temperature (English) -346°F
Min. Temperature (Metric) -210°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -346°F to +2192°F
Temperature Range (Metric) -210°C to +1200°C
Calibrated No
Tipo di batteria AA
Accuracy ±0.4°C
Display LCD digitale
Larghezza (sistema metrico) 18 cm