Learn More
Oakton™ Electrodes and Probes for pH 1100 and pH 2100 Meters, pH/ATC Combination Electrode, Double Junction
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC/Mini-Phone ATC
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- pH electrode is double junction, refillable with glass body
- Temperature probe is 304 stainless steel and used for readings with Automatic Temperature Compensation
- With 3 ft. (0.9m) long cable
- “All-in-One” pH electrode/temperature probe has an epoxy body, gel filled, and available in single or double junction
- With a BNC connector for pH, a phono plug for temperature, and a 30 in. (0.8m) long cable
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | BNC/Mini-Phone ATC |
| Giunzione | Doppio |
| Materiale | Epoxy |
| Intervallo di pH | 0 to 12 |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | °° |
| Tipo | Elettrodo pH/ATC combinato |
| Tipo di soluzione di riempimento | Gel |
| Da utilizzare con (applicazione) | Dirty field water and solutions with heavy metals or organics |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | pH 5, pH 6, pH 510, Ion 510, pH 1100, pH 2100 meter |
| Include | 2.5 ft. Cable, electrode storage bottle and storage solution |
| Vedi altri risultati |