Learn More
Digi-Sense™ Termometri a infrarossi Oakton™
Codice prodotto. 11781485 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-18°C to +302°C
Da –30 a 200 °C
Da –35 a 275 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11781485
Marca: Digi-Sense™ 3562545
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Ideal for food inspections and HACCP programs.
  • Can also be used in the home, office, field or lab, anywhere you need to quickly and accurately measure surface temperatures
Specifica
Product Type Termometro a infrarossi per alimenti
Temperatura max (sistema metrico) 200°C
Min. Temperature (Metric) -30°C
Temperature Range (Metric) Da –30 a 200 °C