Learn More
Flaconi di tampone per la calibrazione del pH
Codice prodotto. 10303765 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
pH:
1.68
4.01
7
10.00
12.46
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10303765
Marca: Cole Parmer 0065404
Edge
Use these PH buffers for meters with 0.01 resolution. Oakton™ pH Calibration Buffer Bottles are standardized against NIST-traceable pH references within 0.01 pH at 77°F (25°C).
  • pH buffer solutions allow the user to adjust their system to read accurate measurements
  • Store buffers away from direct sunlight.
Order Info
Shipping weight: 1-1/4 lbs. (0.6kg).
Certifications
NIST traceable, Certified to NIST traceable standards.
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Calibration
Da utilizzare con (apparecchiatura) pH Meter and Electrode
pH 7
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Tipo di soluzione pH Buffer