Learn More
Flaconi di tampone per la calibrazione del pH
Codice prodotto. 11710069 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
pH:
1.68
4.01
7
10.00
12.46
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11710069
Marca: Cole Parmer 0065412
Use these PH buffers for meters with 0.01 resolution. Oakton™ pH Calibration Buffer Bottles are standardized against NIST-traceable pH references within 0.01 pH at 77°F (25°C).
  • pH buffer solutions allow the user to adjust their system to read accurate measurements
  • Store buffers away from direct sunlight.
Order Info
Shipping weight: 1-1/4 lbs. (0.6kg).
Certifications
NIST traceable, Certified to NIST traceable standards.
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Calibration
Da utilizzare con (apparecchiatura) pH Meter and Electrode
pH 12.46
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Tipo di soluzione pH Buffer
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.