Learn More
Flaconi di tampone per la calibrazione del pH
Codice prodotto. 11739679 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
pH:
1.68
4.01
7
10.00
12.46
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11739679
Marca: Cole Parmer 0065401
Use these PH buffers for meters with 0.01 resolution. Oakton™ pH Calibration Buffer Bottles are standardized against NIST-traceable pH references within 0.01 pH at 77°F (25°C).
  • pH buffer solutions allow the user to adjust their system to read accurate measurements
  • Store buffers away from direct sunlight.
Order Info
Shipping weight: 1-1/4 lbs. (0.6kg).
Certifications
NIST traceable, Certified to NIST traceable standards.
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Calibration
Da utilizzare con (apparecchiatura) pH Meter and Electrode
pH 1.68
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Tipo di soluzione pH Buffer
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • pH 1.68 Buffer
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.