Learn More
Oakton™ Oakton™ pH and pH/Conductivity Electrode Replacements, pH/Temp Combination Electrode; Single-Junction, Epoxy
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC, ATC
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Handy replacement and accessory items
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | BNC, ATC |
| Giunzione | Singolo |
| Materiale | Epoxy |
| Intervallo di pH | 0 to 14 |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | °° |
| Tipo | pH/Temperature Electrode |
| Deriva | Unknown |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for field, clean water, general purpose applications |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Oakton pH 5, pH 6, pH 510, Ion 510, pH 1100, pH 2100 |
| Include | Electrode |
| Vedi altri risultati |