Learn More
Motic™ Objective, Achromatic EA 20X/0.40
Click to view available options
Magnification Power:
20X
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Achromatic.
- Chromatic aberration correction for 2 colors.
- Spherical correction for 1 color.
Specifica
Specifica
| Tipo | Achromat Objective |
| Descrizione | NA: 0.8 |
| Distanza focale | 0.80 mm WD |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | PM Series, DM1802-A, SERIES 18, Series 28 Microscopes |
| Magnification Power | 20X |