missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Occludin Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 1D3C4, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

145.00€ - 410.00€

Specifica

Antigene Occludin
Clone 1D3C4
Concentrazione 1 mg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16818205
Vedere i documenti
Proteintech
66378-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16808205
Vedere i documenti
Proteintech
66378-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

This gene encodes an integral membrane protein that is required for cytokine-induced regulation of the tight junction paracellular permeability barrier. Mutations in this gene are thought to be a cause of band-like calcification with simplified gyration and polymicrogyria (BLC-PMG), an autosomal recessive neurologic disorder that is also known as pseudo-TORCH syndrome. Alternative splicing results in multiple transcript variants. A related pseudogene is present 1.5 Mb downstream on the q arm of chromosome 5.
Specifica

Specifica

Occludin
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Occludin, OCLN
Ocln
IgG1
Protein G
Antibody
1D3C4
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Mouse
Mouse, Human, Pig, Rat
Q16625, Q61146, Q6P6T5
100506658, 18260, 397236, 83497
Occludin Fusion Protein Ag4057
Primary
-20°C
OCLN
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato