Learn More
Ansell™ Oceanic™ 48-913 Series Blue Nitrile Medium Weight Gloves
Codice prodotto. p-8005325
Click to view available options
Size:
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 12660942
Marca: Ansell™ 48913100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Nitrile-coated knit gloves for medium handling. Light and flexible while offering good resistance to abrasive materials.
  • Knitted construction
  • Cotton jersey liner
  • 3/4 Dipped finishing
  • Safety cuff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Nitrile
Certificazione/Conformità CE Mark, EN 388 : 4111
Materiale polso Nitrile
Coating Material Nitrile
Colore Blue
Finitura esterna No Texture
Hand Specific
Latex Free Yes
Materiale Cotton
Product Type Mediumweight Gloves
Size 10
Stile polso guanto Safety
Materiale rivestimento interno Cotton Jersey
Rivestimento interno Lined
Tipo di palmo 3/4 Dipped palm
Quantità 144 Pairs
Resistente a Good resistance to abrasive materials
Serie 48-913