Learn More
Ochratoxin A-(phenyl-d5)-Lösung, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15971151 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2 mL
Dimensione della confezione:
2mg
Codice prodotto. 15971151
Marca: Honeywell Fluka R13242ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
50 μg/mL in acetonitrile, analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Imballaggio Glass Bottle
CAS 75-05-8, 666236-28-8
Densità 0.78 g/cm3
Punto d'infiammabilità 6°C
Forma fisica Liquid
Punti di ebollizione 82°C
Industry Type Mycotoxins
Quantità 2 mL
Grado Analytical Standard