Learn More
OCT4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
278.00€ - 391.00€
Specifica
| Antigene | OCT4 |
|---|---|
| Diluizione | Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:4000 |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18642217
|
Novus Biologicals
NBP3-05836-100ul |
100 μg |
391.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18691008
|
Novus Biologicals
NBP3-05836-50ul |
50 μg |
278.00€
50µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
OCT4 Polyclonal antibody specifically detects OCT4 in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| OCT4 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cellular Markers, Chromatin Research, Glia Markers, Neuroscience, Oligodendrocyte Cell Markers, Pancreatic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers, Stem Cells, Transcription Factors and Regulators | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 5460 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:4000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Mouse | |
| class 5, transcription factor 1, MGC22487, Oct-3, OCT3Oct4, Oct-4, Octamer-binding protein 3, otc-4, OTF3POU domain class 5, transcription factor 1, OTF4, POU class 5 homeobox 1, POU-type homeodomain-containing DNA-binding protein | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Mouse OCT4. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |