missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OCT4 Antibody (OCT4/6875R), PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-14148PCP
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
OCT4 Monoclonal antibody specifically detects OCT4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| OCT4 | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| class 5, transcription factor 1, MGC22487, Oct-3, OCT3Oct4, Oct-4, Octamer-binding protein 3, otc-4, OTF3POU domain class 5, transcription factor 1, OTF4, POU class 5 homeobox 1, POU-type homeodomain-containing DNA-binding protein | |
| Recombinant fragment of human OCT4 protein (around aa 1-134) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q01860) | |
| 0.1 mL | |
| Cellular Markers, Chromatin Research, Glia Markers, Neuroscience, Oligodendrocyte Cell Markers, Pancreatic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers, Stem Cells, Transcription Factors and Regulators | |
| 5460 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| OCT4/6875R | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto