missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OCT4 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 1C4B6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | OCT4 |
|---|---|
| Clone | 1C4B6 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16847275
|
Proteintech
60242-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16837275
|
Proteintech
60242-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Oct4 is a maternally expressed octamer-binding protein that was the first transcription factor described for the early stages of development. Oct4 is one of the four Yamaka factors, necessary for embryonic stem cell pluripotency. Pluripotent stem (iPS) cells, can be created by expressing Oct4 and the transcription factors Sox2, Klf4 and Lin28 along with c-Myc in mouse fibroblasts. More recently, experiments have demonstrated that iPS cells could be generated using expression plasmids expressing Oct4, Sox2, KlfF4 and c-Myc, eliminating the need for virus introduction, thereby addressing a safety concern for potential use of iPS cells in regenerative medicine. A translocation of this gene with the Ewing′s sarcoma gene, t(6;22)(p21;q12), has been linked to tumor formation.Specifica
| OCT4 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Oct 3, Oct 4, OCT3, OCT3/4, OCT4, Octamer binding protein 3, Octamer binding protein 4, OTF 3, OTF3, OTF4, POU class 5 homeobox 1, POU5F1 | |
| Pou5f1 | |
| IgG1 | |
| Protein G | |
| Antibody |
| 1C4B6 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Mouse, Human | |
| P20263, Q01860 | |
| 18999, 5460 | |
| OCT4 Fusion Protein Ag1794 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| POU5F1 |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto