Learn More
Octacosane, 99+%
Codice prodotto. 10245320 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10245320
Marca: Thermo Scientific Acros 129270050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 630-02-4 | C28H58 | 394.77 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 630-02-4
Formula molecolare C28H58
Molecular Weight (g/mol) 394.77
Numero MDL MFCD00009355
InChI Key ZYURHZPYMFLWSH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-octacosane, n-octcosane, unii-vff49836p8, ch3-ch2 26-ch3, octacosane, analytical standard, ccris 680, octacosane, n, octacosane, heptacosane, methyl, n-octacosane 10g
PubChem CID 12408
ChEBI CHEBI:32943
IUPAC Name octacosane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Octacosane
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 61.0°C to 64.0°C
Colore White
Densità 0.8067g/mL
Punti di ebollizione 440.0°C
Punto d'infiammabilità 227°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)26CH3
Quantità 5 g
Beilstein 01,I,71
Gravità specifica 0.8067
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, chloroform
Peso formulazione 394.76
Percent Purity 99+%
Forma fisica Shiny Flakes or Powder