Learn More
Macherey-Nagel™ Octadecyl Phase Polygosil™
Codice prodotto. 10689941 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
Codice prodotto. 10689941
Marca: Macherey-Nagel™ 711570.100
Specifica
Dimensione particelle 7 μm
Dimensione del poro 100 Å
Tecnica Liquid Chromatography
Quantità 100 g
Tipo Polygosil C18 Phases