Learn More
Cowie Technology™ PTFE Octahedral Micro Stir Bar Box Set
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Forma:
Octahedral
Dimensione della confezione:
pezzi 14
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | White |
| Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
| Dimensioni (L x P x A) | 195 x 95mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
| Altezza (sistema metrico) | 30 mm |
| Include | 10 Octahedral Stirrer Bars & 4 Micro Stirrer Bars 2 each of 13 x 8, 15 x 8, 25 x 10, 38 x 10, 51 x 10, 2 each of 7 x 2, 10 x 3 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 95 mm |
| Rivestimento | PTFE |
| Vedi altri risultati |