Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione ottaedrica in PTFE
Codice prodotto. 11878872 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
41 mm
51 mm
75 mm
Diametro (sistema metrico):
3 mm
8 mm
13 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 11878872
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Azione di agitazione stabile. Queste ancorette di agitazione magnetiche in PTFE sono autoclavabili e includono un perno ad anello. Le superfici piatte forniscono una maggiore azione di miscelazione.
  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • The flat surfaces provide a greater mixing action
  • All have pivot rings
  • AlNiCo-V magnets encased in PTFE
  • Autoclavable
Specifications
Autoclavabile
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Bianco
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Rivestimento PTFE
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 51 mm
Quantità Confezione da 10
Forma Ottaedrica
Tipo Ancorette di agitazione in PTFE, ottaedriche