Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione ottaedrica in PTFE
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
41 mm
51 mm
75 mm
Diametro (sistema metrico):
3 mm
8 mm
13 mm
Unit Size:
pezzi 10
pezzi 5
Specifications
Specifications
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | Bianco |
| Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
| Diametro (sistema imperiale) | 0,3125 in. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 0,875 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 8 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 22 mm |
| Quantità | 5/conf. |
| Show More |