Learn More
Octanoic acid, 99%
Codice prodotto. p-4112281 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
Codice prodotto. 10543101
Marca: Thermo Scientific Acros 129390010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Octanoic acid, 99%, C8H16O2, CAS Number-124-07-2, 1-heptanecarboxylic acid, caprylic acid, enantic acid, n-caprylic acid, neo-fat 8, n-octanoic acid, n-octoic acid, n-octylic acid, octoic acid, octylic acid, 1L, 385 to 393mg KOH/g, 98.5% min. (GC), 02, 347, 238.0 deg.C, 100.0, CHEBI:28837 | CAS: 124-07-2 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-07-2
Formula molecolare C8H16O2
Molecular Weight (g/mol) 144.21
Numero MDL MFCD00004429
InChI Key WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo caprylic acid, n-octanoic acid, octylic acid, n-caprylic acid, octoic acid, n-octylic acid, n-octoic acid, neo-fat 8, 1-heptanecarboxylic acid, enantic acid
PubChem CID 379
ChEBI CHEBI:28837
IUPAC Name octanoic acid
SMILES CCCCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Octanoic acid
Acidità 385 to 393mg KOH/g
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 16.0°C to 16.5°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9100g/mL
Punti di ebollizione 238.0°C
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)6CO2H
Indice di rifrazione 1.4268 to 1.4288
Quantità 1 L
Beilstein 02, 347
Indice di Merck 15, 1767
Gravità specifica 0.91
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.68g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosità 5.8 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 144.21
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Product Line ACROS Organics
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Octanoic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.