Learn More
Macherey-Nagel™ Octyl Phase Polygosil™ C8
Codice prodotto. 10472032 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Dimensione particelle:
5 μm
7 μm
10 μm
Dimensione della confezione:
100g
10g
Codice prodotto. 10472032
Marca: Macherey-Nagel™ 711320.100
Specifica
Dimensione particelle 10 μm
Dimensione del poro 60 Å
Tecnica Liquid Chromatography
Quantità 100 g
Tipo Polygosil C8 Phases