Learn More
Octyl sulfate, sodium salt, 99%, HPLC grade
Codice prodotto. 10576602 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10576602
Marca: Thermo Scientific 416500250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 142-31-4 | C8H15Na·H2SO4 | 232.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ion pair chromatography
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142-31-4
Formula molecolare C8H15Na·H2SO4
Molecular Weight (g/mol) 232.28
InChI Key WFRKJMRGXGWHBM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium octyl sulfate, sodium n-octyl sulfate, sodium octyl sulphate, sipex ols, cycloryl os, duponol 80, sodium capryl sulfate, octyl sodium sulfate, sulfuric acid, monooctyl ester, sodium salt, octyl sulfate sodium salt
PubChem CID 2735107
IUPAC Name sodium;octyl sulfate
SMILES CCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Octyl sulfate, sodium salt
Absorbance (5% aq. soln.) (1cm cell), (5% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm, 0.02 max. at 250nm
Punto di fusione 210.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 2% (105°C) (vacuum/P2O5) max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 1% max. Alkyl sulphate homologues (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)7OSO3Na
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità (25% in water at 25°C) Clear colorless
Peso formulazione 232.28
Percent Purity 99%
Forma fisica Coarse Powder