Learn More
OGT Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 2B2A6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | OGT |
|---|---|
| Clone | 2B2A6 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16849055
|
Proteintech
66823-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16839055
|
Proteintech
66823-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Description
O-linked N-acetylglucosamine (O-GlcNAc), is a member of the O-GlcNAc transferase family. O-GlcNAc is a posttranslational modification characterized by the attachment of N-acetylglucosamine to specific serine/threonine hydroxyl groups. It plays an important role in nutrient sensing, gene expression, and protein degradation.Spécification
| OGT | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| FLJ23071, HRNT1, O GLCNAC, OGT | |
| OGT | |
| IgG2a | |
| Protein A | |
| Antibody |
| 2B2A6 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Pig, Human, Rat, Mouse | |
| O15294, P56558, Q27HV0 | |
| 108155, 26295, 664652, 8473 | |
| OGT Fusion Protein Ag28402 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| OGT |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit