Learn More
OHAUS™ Explorer™ Series Analytical Balances
Codice prodotto. 11810113 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
120 g
220 g
320 g
Leggibilità:
0.0001 g
Modello:
EX124
EX224
EX324
Tempo di stabilizzazione:
≤2 sec.
≤3 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Leggibilità Modello Tempo di stabilizzazione unitSize
11810113 120 g 0.0001 g EX124 ≤2 sec. Pezzo
11820113 220 g 0.0001 g EX224 ≤2 sec. Pezzo
11840113 320 g 0.0001 g EX324 ≤3 sec. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11810113 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 83021331
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Adattatore CA versatile con diversi tipi di spine per utilizzo in regioni diverse, piatto di pesata e supporto per piatto, manuale di istruzione multilingue con guida rapida, coperchio (solo display), calibrazione interna AutoCal™ ed esterna
Faster weighing with improved repeatability and vibration filtering. OHAUS Explorer Series Analytical Balances deliver accurate results within seconds, improving operator efficiency, productivity and throughput, with a stabilization time up to 50% faster that earlier models.
Prestazioni intelligenti
  • Tempo di stabilizzazione più rapido per una maggiore efficienza operativa, resa e produttività
  • Caratteristiche di linearità e ripetibilità ottimizzate garantiscono risultati accurati e ripetitivi
  • L'eccellente filtraggio delle vibrazioni fornisce stabilità alla bilancia in ambienti instabili
  • Il sistema di calibrazione completamente automatizzato AutoCal™ calibra automaticamente il sistema quando rileva una variazione di temperatura tale da influire sull'accuratezza di pesatura oppure ogni 11 ore; nessuna necessità di masse esterne
  • Quattro sensori touchless per stampa, tara, calibrazione e altre funzioni selezionabili “a mani libere”; impediscono la contaminazione e il trasferimento di residui, migliorano l'efficienza della pesatura
  • I sensori possono essere impostati per operazioni remote
Software grafico SmarText™ intuitivo
  • Display TFT da 5.7 pollici (145 mm) ad alta risoluzione
  • Display touchscreen resistivo
  • 14 Applicazioni personalizzabili integrate
  • Funzionalità di pesata minima con avviso visivo
  • Tastiera QWERTY e tastierino numerico per immissione di GLP/GMP e altri dati
  • Gestione utenti con funzionalità di amministratore
  • La funzione di comando alternativo RS232 (19-193-26) adatta la bilancia al software di acquisizione dati esistente
  • Input esterno per operazioni di zero, tara o stampa tramite pedale esterno accessorio (19-193-28)
  • Feedback acustico/visivo alla pressione dei pulsanti e controllo dello stato della pesata
Impostazioni utente intuitive
  • Indicatore di livello illuminato di facile lettura nella parte anteriore della bilancia
  • Rotelle regolabili e facili da utilizzare per stabilizzare la bilancia
  • Una schermata di guida alla stabilizzazione della bilancia consente di identificare le rotelle da regolare Funzione di trasferimento dati per l'esportazione diretta dei dati in Microsoft™ Excel™
  • I messaggi contenenti istruzioni guidano l'utente attraverso il processo di pesatura
  • Un menu di informazioni utente mostra le caratteristiche della bilancia disponibili
  • Fino a 11 lingue disponibili
Design pratico
  • Display a colori regolabile per una visualizzazione ottimizzata; separato dalla base di pesatura per garantire flessibilità nell'area di lavoro
  • Facilità di accesso alle porte USB e RS232 standard (terza porta opzionale disponibile)
  • L'uscita per cavo sul lato destro e sinistro consente un'installazione personalizzata
  • Il paravento senza telaio con apertura ribaltabile consente l'accesso diretto alla camera di pesata
  • 6.3 x 9.4 pollici (160 x 240 mm) Accesso laterale per inserimento e rimozione di grandi oggetti
  • Il vetro con rivestimento antistatico aiuta a dissipare le cariche elettrostatiche presenti nella camera di pesata che potrebbero influenzare negativamente i risultati
  • Gli sportelli laterali scorrono su cuscinetti montati nella parte superiore limitando potenziali blocchi
  • Pannelli in vetro rimovibili e fondo in acciaio inox per una semplice pulizia
  • Montaggio a torretta e a parete per installazioni modulari
  • Il design della base QuadraStance™ presenta quattro rotelle regolabili per un'eccellente stabilità
  • Struttura inferiore in resistente metallo pressosfuso
  • Sistema di gestione cavi
  • Pesata - Consente di determinare il peso degli articoli nell'unità di misura selezionata; è disponibile anche la funzionalità di pesata minima
  • Pesata percentuale - Consente di calcolare il peso di un campione sotto forma di peso di riferimento prestabilito
  • Pesata dinamica - Consente di pesare un carico instabile; la bilancia calcola una media di pesi in un periodo di tempo
  • Totalizzazione - Consente di calcolare il peso complessivo di più articoli; il totale cumulativo può superare la capacità della bilancia
  • Pesata differenziale - Consente di memorizzare i pesi dei campioni e calcolare la differenza tra i pesi iniziali e i pesi finali
  • Memorizzazione del valore di picco - Consente di acquisire e memorizzare il peso più alto in una serie di pesate; vengono acquisiti pesi sia stabili sia instabili
  • Conteggio dei pezzi - Consente di contare i campioni con peso uniforme; è possibile scegliere tra: Conteggio standard, Controllo conteggio o Conteggio a riempimento
  • Regolazione della pipetta - Consente di controllare i valori della pipetta mediante l'analisi del peso, con tabella della densità dell'acqua integrata
  • Controllo peso - Consente di confrontare il peso di un campione rispetto a limiti target; è possibile scegliere tra: Standard, Peso nominale o Percentuale del peso nominale
  • Riempimento - Consente il riempimento di un contenitore fino a un peso target; la barra di avanzamento mostra il livello di riempimento
  • Formulazione - Per la realizzazione di composti o ricette; il numero di componenti può variare da due a 99
  • Determinazione della densità - Consente di determinare la densità di solidi più densi dell'acqua, solidi meno densi dell'acqua, liquidi o materiali porosi
  • Determinazione del costo degli ingredienti - Consente di determinare il costo di formulazioni o ricette in base al costo/la quantità noti di componenti o ingredienti
  • SQC - Consente di monitorare e/o controllare i processi per eliminare condizioni di riempimento insufficiente o eccessivo
Order Info
Accessori opzionali
  • Supporto a torre per display
  • Cavo di prolunga terminale
  • Kit per la determinazione della densità
  • Kit per protezione anticorrente (bilance per 0.01g e 0.1g)
  • Dispositivo di sicurezza -01
  • Cavo di interfaccia, USB (tipo da A a B)
  • Kit RS232 secondario
  • Kit Ethernet
  • Kit pedale
  • Stampa termica compatta
  • Stampante a impatto compatta ad aghi
  • Adattatore e cavo stampante RS232
  • Cavo RS232, cavo per PC a 25 pin
  • RS232, PC a 9 pin
Certifications
CE, FCC, Industry Canada, cULus, cCSAus, NRTL; C Tick; CB Scheme
Compliance
Soddisfa o supera i requisiti di accuratezza Classe I e II secondo il manuale 44 dell'Istituto nazionale per gli standard e la tecnologia (NIST) (approvazione estate 2011)
Warranty
Due anni (USA e Canada)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE, FCC, Industry Canada, cULus, CCSAUS, NRTL, C T
Tipo di collegamento RS-232, USB, Optional Ethernet or 2nd RS232
Capacità 120 g
Tipo di display Display grafico a colori
Leggibilità 0.0001 g
Include Adattatore CA switching con spine di più tipi per
Livellamento Livella con bolla d'aria anteriore con illuminazio
Linearità <±0.0002 g
Materiale Plastica ABS, acciaio inox, vetro
Modello EX124
Ripetibilità <±0.0001 g
Dimensione campione 120 g
Tempo di stabilizzazione ≤2 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 50 a 86 °F
Temperature Range (Metric) Da 10 a 30 °C
Tipo Bilancia analitica
Warranty 2 anni
Larghezza (sistema imperiale) 9.1 in.
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 9 cm
Altezza (sistema imperiale) 3.9 in.
Altezza (sistema metrico) 9.8 cm
Profondità (sistema imperiale) 15.5 in.
Profondità (sistema metrico) 39.3 cm
Peso (sistema imperiale) 15.2 libbre
Peso (sistema metrico) 6.9 kg
Requisiti elettrici 100/240 V, 50/60 Hz
Tensione 100/240 V
Amperaggio 0.6 A
Frequenza 50/60 Hz