Learn More
OHAUS™ Explorer™ Series Precision Balances
Codice prodotto. 11830123 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Modello:
EX10201
EX10202
EX1103, with Draftshield
EX2202
EX223, with Draftshield
EX4202
EX423, with Draftshield
EX6201
EX6202
EX623, with Draftshield
Capacità:
220 g
420 g
620 g
1.1 kg
2.2 kg
4.2 kg
6.2 kg
10.2 kg
Leggibilità:
0.001 g
0.01 g
0.1 g
Tempo di stabilizzazione:
<1.5 sec.
<1 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11830123
Marca: OHAUS™ undefined
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Adattatore CA versatile con diversi tipi di spine per utilizzo in regioni diverse, piatto di pesata e supporto per piatto, manuale di istruzione multilingue con guida rapida, coperchio (solo display)
All-new Explorer balances deliver unequaled quality and dependability. OHAUS Explorer Series Precision Balances have faster stabilization time which improves operational efficiency, increases throughput and improves productivity.
Prestazioni intelligenti
  • Caratteristiche di linearità e ripetibilità ottimizzate garantiscono risultati accurati e ripetitivi
  • L'eccellente filtraggio delle vibrazioni fornisce stabilità alla bilancia in ambienti instabili
  • Il sistema di calibrazione AutoCal completamente automatico™ calibra il sistema quando rileva una variazione di temperatura tale da influire sull'accuratezza di pesatura oppure ogni 11 ore; nessuna necessità di masse esterne
  • Quattro sensori touchless per stampa, tara, calibrazione e altre funzioni selezionabili “a mani libere”; impediscono la contaminazione e il trasferimento di residui, migliorano l'efficienza della pesatura
  • I sensori possono essere impostati per operazioni remote
Software grafico SmarText™ intuitivo
  • Display TFT da 5.7 pollici (145 mm) ad alta risoluzione
  • Display touchscreen resistivo
  • 14 Applicazioni personalizzabili integrate Funzionalità di pesata minima con avviso visivo
  • Tastiera QWERTY e tastierino numerico per immissione di GLP/GMP e altri dati
  • Gestione utenti con funzionalità di amministratore
  • La funzione di comando alternativo RS232 (19-193-26) adatta la bilancia al software di acquisizione dati esistente
  • Input esterno per operazioni di zero, tara o stampa tramite pedale esterno accessorio (19-193-28)
  • Feedback acustico/visivo alla pressione dei pulsanti e controllo dello stato della pesata
Impostazioni utente intuitive
  • Indicatore di livello illuminato di facile lettura nella parte anteriore della bilancia
  • Rotelle regolabili e facili da utilizzare per stabilizzare la bilancia
  • Una schermata di guida alla stabilizzazione della bilancia consente di identificare le rotelle da regolare Funzione di trasferimento dati per l'esportazione diretta dei dati in Microsoft™ Excel™
  • I messaggi contenenti istruzioni guidano l'utente attraverso il processo di pesatura
  • Un menu di informazioni utente mostra le caratteristiche della bilancia disponibili
  • Fino a 11 lingue disponibili
Design pratico
  • Display a colori regolabile per una visualizzazione ottimizzata; separato dalla base di pesatura per garantire flessibilità nell'area di lavoro
  • Facilità di accesso alle porte USB e RS232 standard (terza porta opzionale disponibile)
  • L'uscita per cavo sul lato destro e sinistro consente un'installazione personalizzata
  • Il paravento senza telaio con apertura ribaltabile consente l'accesso diretto alla camera di pesata
  • 6.3 x 9.4 pollici (160 x 240 mm) Accesso laterale per inserimento e rimozione di grandi oggetti
  • Il vetro con rivestimento antistatico aiuta a dissipare le cariche elettrostatiche che potrebbero influenzare negativamente i risultati
  • Gli sportelli laterali scorrono su cuscinetti montati nella parte superiore limitando potenziali blocchi
  • Pannelli in vetro rimovibili e fondo in acciaio inox per una semplice pulizia
  • Montaggio a torretta e a parete per installazioni modulari
  • Il design della base QuadraStance™ presenta quattro rotelle regolabili per un'eccellente stabilità
  • Struttura inferiore in resistente metallo pressosfuso
  • Sistema di gestione cavi
  • Pesata - Consente di determinare il peso degli articoli nell'unità di misura selezionata; è disponibile anche la funzionalità di pesata minima
  • Pesata percentuale - Consente di calcolare il peso di un campione sotto forma di peso di riferimento prestabilito
  • Pesata dinamica - Consente di pesare un carico instabile; la bilancia calcola una media di pesi in un periodo di tempo
  • Totalizzazione - Consente di calcolare il peso complessivo di più articoli; il totale cumulativo può superare la capacità della bilancia
  • Pesata differenziale - Consente di memorizzare i pesi dei campioni e calcolare la differenza tra i pesi iniziali e i pesi finali
  • Memorizzazione del valore di picco - Consente di acquisire e memorizzare il peso più alto in una serie di pesate; vengono acquisiti pesi sia stabili sia instabili
  • Conteggio dei pezzi - Consente di contare i campioni con peso uniforme; è possibile scegliere tra: Conteggio standard, Controllo conteggio o Conteggio a riempimento
  • Regolazione della pipetta - Consente di controllare i valori della pipetta mediante l'analisi del peso, con tabella della densità dell'acqua integrata
  • Controllo peso - Consente di confrontare il peso di un campione rispetto a limiti target; è possibile scegliere tra: Standard, Peso nominale o Percentuale del peso nominale
  • Riempimento - Consente il riempimento di un contenitore fino a un peso target; la barra di avanzamento mostra il livello di riempimento
  • Formulazione - Per la realizzazione di composti o ricette; il numero di componenti può variare da due a 99
  • Determinazione della densità - Consente di determinare la densità di solidi più densi dell'acqua, solidi meno densi dell'acqua, liquidi o materiali porosi
  • Determinazione del costo degli ingredienti - Consente di determinare il costo di formulazioni o ricette in base al costo/la quantità noti di componenti o ingredienti
  • SQC - Consente di monitorare e/o controllare i processi per eliminare condizioni di riempimento insufficiente o eccessi
Order Info
Accessori opzionali
  • Supporto a torre per display
  • Cavo di prolunga terminale
  • Kit per la determinazione della densità
  • Kit per protezione anticorrente (bilance per 0.01g e 0.1g)
  • Dispositivo di sicurezza -01
  • Cavo di interfaccia, USB (tipo da A a B)
  • Kit RS232 secondario
  • Kit Ethernet
  • Kit pedale
  • Stampa termica compatta
  • Stampante a impatto compatta ad aghi
  • Adattatore e cavo stampante RS232
  • Cavo RS232, cavo per PC a 25 pin
  • RS232, PC a 9 pin
Certifications
CE, FCC, Industry Canada, cULus, cCSAus, NRTL; C Tick; CB Scheme
Warranty
Due anni (USA e Canada)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Interfaccia di automazione Touch screen con QWERTY virtuale e tastierini nume
Certificazione/Conformità CE, FCC, cULus, CCSAUS, NRTL, C Tick, schema CB
Tipo di collegamento RS-232, USB
Capacità 4.2 kg
Tipo di display TFT
Leggibilità 0.01 g
Formato Grammi, milligrammi, chilogrammi, carati, once, on
Include Adattatore CA switching con spine di più tipi per
Livellamento Automatico
Linearità ± 0.02 g
Materiale Plastica ABS, acciaio inox, vetro
Modello EX4202
Ripetibilità ± 0.01 g
Tempo di stabilizzazione <1 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 50 a 86 °F
Temperature Range (Metric) Da 10 a 30 °C
Tipo Bilancia di precisione; con anello di protezione
Warranty 2 Years
Larghezza (sistema imperiale) 7.7 in.
Larghezza (sistema imperiale) vaschetta 7.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 19.5 cm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 19 cm
Altezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Altezza (sistema metrico) 9 cm
Profondità (sistema imperiale) 6 in.
Profondità (sistema imperiale) vasca 7.9 in.
Profondità (sistema metrico) 15.4 cm
Profondità (sistema metrico) vasca 20 cm
Peso (sistema imperiale) 9.4 libbre
Peso (sistema metrico) 4.3 kg
Requisiti elettrici 100/240 V, 50/60 Hz
Tensione 100/240 V
Amperaggio 0.6 A
Frequenza 50/60 Hz