Learn More
OHAUS™ Ohaus™ Explorer™ Tower Mount Kit for Display
Codice prodotto. 11860133 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
:
Tower Mount for Display
Codice prodotto. 11860133
Marca: OHAUS™ 83021102
For use with OHAUS™ Explorer Balances
Can be used with Ohaus Explorer models: EX124, EX224, EX324, EX223, EX423, EX623, EX1103, EX2202, EX4202, EX6202, EX10202, EX6201, EX10201.
  • Color: Silver
  • Material: Steel
  • Overall Length: 36 in. (91.4cm)
  • Weight: 6 lb.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Display of Explorer Model EX124, EX224, EX324, EX2
Materiale Steel
Lunghezza (sistema imperiale) 36 in.
Lunghezza (sistema metrico) 91 cm
Lingue Chinese, English (US), French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (BR), Russian, Spanish (MX)
Linea di prodotti Column Mounts
Tipo Tower Mount