Learn More
OHAUS™ Impact Printer Paper
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
:
Printer paper
Descrizione
- Width: 2.25 in. (5.7cm)
- Quantity: 5/Pk.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Stampante SF42 |
| Larghezza (sistema imperiale) | 2.25 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 5.71 cm |
| Lingue | Chinese, English (US), French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (BR), Russian, Spanish (MX) |
| Linea di prodotti | Printer Supplies |
| Tipo | Carta per stampante |