Learn More
OHAUS™ Triple Beam Balances
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Modello:
710-00
750-S0
760-00
Da 1650 a 00
Materiale:
Acciaio inox
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Bilancieri microfusi e tacche profonde nei bracci per valori sempre accurati
- Fili lama molati con precisione e cuscinetti in agata auto-allineanti per la massima sensibilità e riproducibilità
- Accurate, con tempi di risposta rapidi
- Lo smorzamento magnetico riduce al minimo l'oscillazione
- La base in zinco pesante non si ribalta facilmente come l'alluminio pressofuso
Specifiche
- Capacità: 610 g (2610 g con pesi ad attacco)
- Leggibilità: 0.1 g
- Braccio anteriore: 10 x 0.1 g
- Braccio centrale: 500 x 100 g
- Braccio posteriore: 100 x 10 g
- Quadrante e Vernier (solo modello Dial-O-Gram™): 10 x 0.1 g
- Dimensioni piatto: diametro 6 pollici (21.2 cm)
- Dimensioni: 18L x 12P x 9 pollici A (45.7 x 30.5 x 22.3cm)
Il modello Dial-O-Gram include funzioni avanzate
- Lettura diretta con quadrante e
- Vernier per risultati di pesatura più velociIl braccio di tara consente di bilanciare contenitori fino a 225g
- L'aggiunta di accessori asta e pinza (S40022B) consente di determinare il peso specifico
Asta e pinza per peso specifico
- Per sospendere la bilancia sopra la base del tavolo per misurare il peso specifico.
Poly Scoop and Counterweight
- Ideal for retaining all of the object being weighed
- Counterweight returns balance to zero when nothing but the scoop is on the platform
- Stainless-steel scoop and counterweight feature heavy-duty construction for long wear
Note:
S40028 features a plastic container
Warranty
Cinque anni
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) esterno vasca | 6 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno vasca | 15.2 cm |
| Profondità (sistema imperiale) | 9 in. |
| Calibrazione | 500 x 100 g (asta intermedia), 100 x 10 g (asta po |
| Profondità (sistema metrico) | 22.86 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 12 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 30.48 cm |
| Modello | Da 1650 a 00 |
| Materiale | Acciaio inox |
| Peso (sistema imperiale) | 7.05 libbre |
| Vedi altri risultati |