Learn More
OHAUS™ Triple Beam Balances
Codice prodotto. 10551792 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Modello:
710-00
750-S0
760-00
Da 1650 a 00
Materiale:
Acciaio inox
Dimensione della confezione:
Pezzo
PERICOLO DI SOFFOCAMENTO (1). Parti minute. Non destinate a bambini di età inferiore a 3 anni.
Codice prodotto. 10551792
Marca: OHAUS™ 80000012
PERICOLO DI SOFFOCAMENTO (1). Parti minute. Non destinate a bambini di età inferiore a 3 anni.
Accurate, rugged and dependable. OHAUS Triple Beam Balances have stainless-steel weighing pans and bearing covers which prevent rust and corrosion.
  • Bilancieri microfusi e tacche profonde nei bracci per valori sempre accurati
  • Fili lama molati con precisione e cuscinetti in agata auto-allineanti per la massima sensibilità e riproducibilità
  • Accurate, con tempi di risposta rapidi
  • Lo smorzamento magnetico riduce al minimo l'oscillazione
  • La base in zinco pesante non si ribalta facilmente come l'alluminio pressofuso
Specifiche
  • Capacità: 610 g (2610 g con pesi ad attacco)
  • Leggibilità: 0.1 g
  • Braccio anteriore: 10 x 0.1 g
  • Braccio centrale: 500 x 100 g
  • Braccio posteriore: 100 x 10 g
  • Quadrante e Vernier (solo modello Dial-O-Gram™): 10 x 0.1 g
  • Dimensioni piatto: diametro 6 pollici (21.2 cm)
  • Dimensioni: 18L x 12P x 9 pollici A (45.7 x 30.5 x 22.3cm)
Il modello Dial-O-Gram include funzioni avanzate
  • Lettura diretta con quadrante e
  • Vernier per risultati di pesatura più velociIl braccio di tara consente di bilanciare contenitori fino a 225g
  • L'aggiunta di accessori asta e pinza (S40022B) consente di determinare il peso specifico
Asta e pinza per peso specifico
  • Per sospendere la bilancia sopra la base del tavolo per misurare il peso specifico.
Poly Scoop and Counterweight
  • Ideal for retaining all of the object being weighed
  • Counterweight returns balance to zero when nothing but the scoop is on the platform
  • Stainless-steel scoop and counterweight feature heavy-duty construction for long wear
Note:
S40028 features a plastic container
Warranty
Cinque anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno vasca 6 in.
Diametro (sistema metrico) esterno vasca 15.2 cm
Profondità (sistema imperiale) 9 in.
Calibrazione 10 x 0.1 g (asta anteriore), 500 x 100 g (asta int
Profondità (sistema metrico) 22.86 cm
Altezza (sistema imperiale) 12 in.
Altezza (sistema metrico) 30.48 cm
Modello 750-S0
Materiale Acciaio inox
Peso (sistema imperiale) 7.05 libbre
Larghezza (sistema imperiale) 18 in.
Peso (sistema metrico) 3.2 kg
Larghezza (sistema metrico) 45.72 cm
Warranty 5 anni
Capacità 1.34 libbre, 0.61 kg
Tipo di display Analog
Tipo Bilancia meccanica a tre aste