Learn More
asecos™ Oil Sorbents Sock
Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1.2 m
3 m
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 6
Descrizione
- Very strong durability
- Suitable for heavy and long-lasting use
- Tightly woven fibres, high abrasion resistance and low-lint surface
- Outstanding absorption performance
- Large absorption capacity (up to 16 time of own weight)
- Light for smaller leakages and prevention
- Heavy for larger leakages or absorption of puddles
Specifica
Specifica
| Colore | Blu |
| Materiale | Heavy-duty Cloth |
| Tipo | Oil Sorbent Sock |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3.94 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1.2 m |
| Larghezza (sistema imperiale) | 2.95 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 75.00 mm |
| Peso (sistema imperiale) | 11.02 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 5 kg |