Learn More
asecos™ Oil Sorbents Sock
Codice prodotto. p-200003744 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1.2 m
3 m
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 6
Codice prodotto. 17896466
Marca: asecos™ 9930
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Oil Sorbents Sock is water repellant for the safe absorption of oils, petrol, diesel, etc.
  • Very strong durability
  • Suitable for heavy and long-lasting use
  • Tightly woven fibres, high abrasion resistance and low-lint surface
  • Outstanding absorption performance
  • Large absorption capacity (up to 16 time of own weight)
  • Light for smaller leakages and prevention
  • Heavy for larger leakages or absorption of puddles
Specifica
Colore Blu
Materiale Heavy-duty Cloth
Tipo Oil Sorbent Sock
Lunghezza (sistema imperiale) 3.94 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 1.2 m
Larghezza (sistema imperiale) 2.95 in.
Larghezza (sistema metrico) 75.00 mm
Peso (sistema imperiale) 11.02 lb.
Peso (sistema metrico) 5 kg