Learn More
Kern Sohn OIML Class E1 Knob Test Weight
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Knob shape
- Polished stainless steel
Specifica
Specifica
| Classificazione | E1 |
| Materiale | Stainless Steel |
| Peso (sistema metrico) | 1 g |
| Tolleranza | ± 0.01 mg |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.