Learn More
Ohaus™ OIML F2 Weight Set
Adjusted to Meet or Exceed OIML F2 Tolerances
293.00€ - 1830.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | No Certificate |
---|---|
Include | Protective Case |
Codice del prodotto | Marca | Massa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Massa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16622212
|
Ohaus™
30390829 |
500 mg to 1 mg |
293.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16612212
|
Ohaus™
30390827 |
50 g to 1 mg |
535.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16602212
|
Ohaus™
30390826 |
50 g to 1 g |
306.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16692202
|
Ohaus™
30390825 |
100 g to 1 mg |
585.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16682202
|
Ohaus™
30390824 |
100 g to 1 g |
365.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16632192
|
Ohaus™
30390032 |
2 x 200 g to 1 mg |
720.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16622192
|
Ohaus™
30390031 |
2 x 200 g to 1 g |
492.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16672202
|
Ohaus™
30390821 |
500 g to 1 mg |
835.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16662202
|
Ohaus™
30390820 |
500 g to 1 g |
585.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16652202
|
Ohaus™
30390819 |
1 kg to 1 mg |
1280.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16642202
|
Ohaus™
30390818 |
1 kg to 1 g |
1040.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16612192
|
Ohaus™
30390030 |
2 x 2 kg to 1 mg |
1630.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16602192
|
Ohaus™
30390029 |
2 x 2 kg to 1 g |
1440.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16632202
|
Ohaus™
30390815 |
5 kg to 1 mg |
1830.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16622202
|
Ohaus™
30390814 |
5 kg to 1 g |
1610.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Weights in masses ranging from 1 gram to 1 kilogram are made of Troemner Alloy 8 Stainless Steel which possesses closely controlled density (8.03 g/cm3), extremely low magnetic properties, good stability, and resistance to corrosion
- Weights are supplied in high quality cases to ensure weights are held securely, kept clean, and dust free, protecting your investment
- Weight surfaces meet or exceed OIML R 111 and have a highly polished mirror-like finish which allows scratches and foreign matters on the weight to be easily seen allowing for stability and longevity
Specifica
No Certificate | |
Protective Case |