Learn More
Tocris Bioscience™ Olanzapine
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Descrizione
Antagonist of 5-HT2A and dopamine D2 receptors (Ki values are 4 and 11 nM respectively). Also displays affinity for a range of other receptors including D1 and D4, 5-HT2C, α1, H1 and M1-4 receptors (Ki values range between 1.9 and 31 nM) . Atypical antipsychotic. Displays anticholinergic properties. Also a highly potent activator of hM4Di DREADDs (EC50 values are 5 nM in vitro and 7 nM in vivo).
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Olanzapine |
| Quantità | 10 mg |
| Peso formulazione | 312.43 |
| Purezza | >99% |
| Peso molecolare | 312.44 |