missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oleic Acid N-Hydroxysuccinimide, TRC

Codice prodotto. 17921715
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17921715 1 g 1g
17915015 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17921715 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO5243001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 81480-40-2
Formula molecolare C22 H37 N O4
Molecular Weight (g/mol) 379.53
Sinonimo (9Z)-9-Octadecenoic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester, (Z)-1-[(1-Oxo-9-octadecenyl)oxy]-2,5-pyrrolidinedione, 1-[[(9Z)-1-Oxo-9-octadecenyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, N-Hydroxysuccinimide Ester with Oleic Acid, N-Hydroxysuccinimide Oleate, N-Succinimidyl Oleate, Oleic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester, Succinimidyl Oleate
IUPAC Name (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) (Z)-octadec-9-enoate
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O

Specifica

Materiale o nome chimico Oleic Acid N-Hydroxysuccinimide
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C22H37NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(26)27-23-20(24)18-19-21(23)25/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
Peso formulazione 379.2723
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.