Learn More
OLIG2 (Marker of Glial Brain Tumors) Mouse, Clone: OLIG2/2400, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 10215-MSM1-P0
Codice prodotto. 15929707
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
OLIG2 (Marker of Glial Brain Tumors)
Nuclear
OLIG2/2400
Unconjugated
Mouse
30-40kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
10215
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant fragment of human OLIG2 protein (apprx. aa 1-141)
THP-1 cells. Astrocytoma
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.