Learn More
Olmesartan medoxomil, MedChemExpress
Codice prodotto. 16433277
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Codice prodotto. 16433277
Marca: Medchem Express HY17005
MedChemExpress Olmesartan medoxomil is a potent and selective angiotensin AT1 receptor inhibitor with IC50 of 66.2 μM.
Olmesartan medoxomil is a potent and selective angiotensin AT1 receptor inhibitor with IC50 of 66.2 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico Olmesartan medoxomil
CAS 144689-63-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C29H30N6O6
Quantità 50 mg
Sinonimo CS 866
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (89.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC1=C(OC(O1)=O)C)C2=C(N=C(N2CC3=CC=C(C=C3)C4=CC=CC=C4C5=NN=NN5)CCC)C(O)(C)C
Molecular Weight (g/mol) 558.59
Peso formulazione 558.59
Percent Purity 99.39%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.