Learn More
Thermo Scientific™ Olympus™ 1.25X Objective, PlanApo N, 0.04 NA
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 each
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
Expand the functionality of your Thermo Scientific™ high-content instrument
Add a wide range of magnifications using Carl Zeiss™ and Olympus™ Objective Lenses for Thermo Scientific™ ArrayScan™ HCA Readers and the Thermo Scientific™ CellInsight™ NXT High Content Screening (HCS) Platform.
Specifications
Specifications
| Tipo | Objective Lens |
| Product Line | Olympus |
| Descrizione | Olympus™ 1.25X Objective, PlanApo N (0.04 NA) |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | ArrayScan HCA Readers |
| Tipo di lente | Dry |
| Ingrandimento | 1.25x (0.04NA) |
| Quantità | 1 each |