Learn More
Omadacycline hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16438817
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 16438817
Marca: Medchem Express HY14865C
MedChemExpress Omadacycline (PTK 0796) hydrochloride, a first-in-class orally active aminomethylcycline antibacterial, is a member of the tetracycline class of antibiotics.
Omadacycline hydrochloride acts through the inhibition of bacterial protein synthesis by binding to the 30S ribosomal subunit. Omadacycline hydrochloride possesses broad-spectrum antibacterial activity against aerobic and anaerobic Gram-positive and Gram-negative bacteria, as well as atypical bacteria. Omadacycline hydrochloride can be used for the research of acute bacterial skin and skin-structure infections, community-acquired pneumonia, and urinary tract infections.
Specifica
Materiale o nome chimico Omadacycline hydrochloride
CAS 1196800-39-1
Colore Dark Brown
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C29H40N4O7.HCl
Quantità 5 mg
Sinonimo PTK0796 hydrochloride Amadacycline hydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : 105 mg/mL (177.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (84.30 mM)
SMILES O=C(C1=C(O)[C@@H](N(C)C)[C@@](C[C@@]2([H])C(C(C3=C(O)C(CNCC(C)(C)C)=CC(N(C)C)=C3C2)=O)=C4O)([H])[C@@]4(O)C1=O)N.Cl
Molecular Weight (g/mol) 593.11
Peso formulazione 593.11
Percent Purity 98.02%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.