Learn More
Nitritex™ Omega Neotech XP™ Polychloroprene Gloves
Codice prodotto. 15508731
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
10 confezioni
Codice prodotto. 15508731
Marca: Nitritex™ ONBXP203L
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The fit and feel of latex, with great chemical protection. Nitritex™ Omega Neotech XP™ Polychloroprene Gloves are ambidextrous, extra length (300mm/12 in.) gloves that are powder-free, latex-free and feature textured fingers and a beaded cuff.
  • Extra length (300mm/12 in.) to provide better forearm protection
  • Polychloropene offers outstanding chemical protection and tactility
  • Beaded cuff provides easier donning and stability on the arm
  • Textured fingers for increased grip
  • Powder-free and latex-free to eliminate Type I latex allergies
  • Easy-access 50-glove dispenser box packaging
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Complies with the requirements of the European Glove Standard EN 420:2003 & EN 374 (Parts 1, 2 & 3:2003)
Classificazione Class I Medical & Cat 3 PPE
Colore Green
Monouso Single-use
Finitura esterna Fully Textured
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Polychloroprene
Powdered Talcati
Size Large
Sterilità Non-sterile
Stile polso guanto Con bordino
Tipo di imballaggio Scatola dispenser
Valori nominali perforazione 0.65 AQL
Quantità 50/Bx
Resistente a Chemicals
Serie Omega Neotech XP
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm