Learn More
Nitritex™ Omega Nerva™ Extra Length Nitrile Gloves, Blue
Codice prodotto. 15508721
Click to view available options
Size:
Small
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
10 confezioni
Codice prodotto. 15508721
Marca: Nitritex™ ONABXL
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Extra length for extra protection. Nitritex™ Omega Nerva™ Extra Length Nitrile Gloves, Blue is a non-sterile, ambidextrous glove packed in an easy access dispenser box that is ideal for use within CSS departments and when handling hazardous chemicals in a laboratory environment.
  • Extra length (400mm/16 in.) provides coverage for the entire forearm
  • Resistant to a wide range of chemicals
  • Textured surface for enhanced grip
  • Powder-free and latex-free
  • Easy-access 100-glove dispenser box packaging
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Glove Standard EN 420:2003 & EN 374 (Parts 1, 2 & 3:2003)
Classificazione Class I Medical & Cat 3 PPE
Colore Blue
Monouso Single-use
Finitura esterna Fully Textured
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Nitrile
Powdered Powder Free
Product Type Examination Gloves
Size X-Large
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) CSS departments, hazardous chemicals lab
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Modello Omega Nerva
Tipo di imballaggio Scatola dispenser
Valori nominali perforazione 1.5 AQL
Quantità 100/Bx
Resistente a A broad range of chemicals
Serie ONAB
Lunghezza (sistema imperiale) 16 in.
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm