missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitritex™ Omega Nerva™ Extra Length Nitrile Gloves, Blue

Codice prodotto. 15518721
Click to view available options
Size:
Small
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
10 confezioni
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15518721

Marca: Nitritex™ ONABXXL

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Extra length for extra protection. Nitritex™ Omega Nerva™ Extra Length Nitrile Gloves, Blue is a non-sterile, ambidextrous glove packed in an easy access dispenser box that is ideal for use within CSS departments and when handling hazardous chemicals in a laboratory environment.

  • Extra length (400mm/16 in.) provides coverage for the entire forearm
  • Resistant to a wide range of chemicals
  • Textured surface for enhanced grip
  • Powder-free and latex-free
  • Easy-access 100-glove dispenser box packaging
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Certificazione/Conformità Glove Standard EN 420:2003 & EN 374 (Parts 1, 2 & 3:2003)
Classificazione Class I Medical & Cat 3 PPE
Colore Blue
Monouso Single-use
Finitura esterna Fully Textured
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Nitrile
Powdered Powder Free
Product Type Examination Gloves
Size 2X-Large
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) CSS departments, hazardous chemicals lab
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Modello Omega Nerva
Tipo di imballaggio Scatola dispenser
Valori nominali perforazione 1.5 AQL
Quantità 100/Bx
Resistente a A broad range of chemicals
Serie ONAB
Lunghezza (sistema imperiale) 16 in.
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado