missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitritex™ Omega Nerva™ Extra Length Nitrile Gloves, Blue

Codice prodotto. 15598711
Click to view available options
Size:
Small
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
10 confezioni
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15598711

Marca: Nitritex™ ONABS

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Extra length for extra protection. Nitritex™ Omega Nerva™ Extra Length Nitrile Gloves, Blue is a non-sterile, ambidextrous glove packed in an easy access dispenser box that is ideal for use within CSS departments and when handling hazardous chemicals in a laboratory environment.

  • Extra length (400mm/16 in.) provides coverage for the entire forearm
  • Resistant to a wide range of chemicals
  • Textured surface for enhanced grip
  • Powder-free and latex-free
  • Easy-access 100-glove dispenser box packaging
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Certificazione/Conformità Glove Standard EN 420:2003 & EN 374 (Parts 1, 2 & 3:2003)
Classificazione Class I Medical & Cat 3 PPE
Colore Blue
Monouso Single-use
Finitura esterna Fully Textured
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Nitrile
Powdered Powder Free
Product Type Examination Gloves
Size Small
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) CSS departments, hazardous chemicals lab
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Modello Omega Nerva
Tipo di imballaggio Scatola dispenser
Valori nominali perforazione 1.5 AQL
Quantità 100/Bx
Resistente a A broad range of chemicals
Serie ONAB
Lunghezza (sistema imperiale) 16 in.
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato