Learn More
Ansell Guanti da esplorazione monouso non talcati Omega Pro-tech™
Codice prodotto. 12960835
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
2 XL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12960835
Marca: Ansell OPT2102S
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Purple nitrile exam gloves resist cuts and snags and are available in a variety of sizes.
  • Purple
  • Beaded cuff
  • Non-sterile
  • Nitrile contains no proteins
  • Various sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità È conforme ai requisiti della norma europea sui guanti medicali EN 455 (parti 1, 2 e 3), norma sui guanti EN 420:2003 e EN 374 (parti 1, 2 e 3:2003), ISO 9001:Certificazioni 2008 e 13485:2003, 93/42/CEE Allegato V e 89/686/CEE Articolo 11b, Classe I Med
Classificazione DPI di Categoria III
Colore Viola
Monouso Sì
Finitura esterna Dita testurizzate
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Nitrile
Powdered Powder Free
Product Type Guanti per esame
Size Small
Sterilità Non-sterile
Stile delle dita Finitura antiscivolo
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Verificato per uso medico
Quantità Confezione da 100
Resistente a Tagli e abrasioni, ampia gamma di sostanze chimiche
Serie OPT
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm