Learn More
Omi/HtrA2 Protease Inhibitor, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15427069
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Codice prodotto. 15427069
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J65767.MA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • A cell-permeable, furfurylidine-thiobarbituric acid compound that acts as a potent, specific, competitive, and reversible inhibitor of the pro-apoptotic, heat-inducible, mitochondrial serine protease, Omi/HtrA2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Orange
Product Type Protease Inhibitor
Formula molecolare C27H17N3O5S
Peso formulazione 495.50g/mol
Sinonimo High Temperature Requirement A2 Inhibitor I; 5-((5-(2-Nitrophenyl)furan-2-yl)methylene)-1,3-diphenyl-2-thioxodihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione
Sensibilità Hygroscopic
Solubilità Soluble in DMSO at 5mg/ml
Content And Storage 2°C to 8°C
Forma Solid
Da utilizzare con (applicazione) A cell-permeable, furfurylidine-thiobarbituric acid compound that acts as a potent, specific, competitive, and reversible inhibitor of the pro-apoptotic, heat-inducible, mitochondrial serine protease, Omi/HtrA2