missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Omics Applicator

Codice prodotto. 30057715 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Tissue Disaggregator
Dimensione della confezione:
pezzi 60
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30057715

Marca: Cytiva 29509359

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Open-bore sample insertion syringe to aid insertion of tissue sample into Omics pouch.

  • For use with Omics pouch
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Product Type Applicator
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore chiusura White
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tissue Disaggregator

For research use only (RUO). Not for diagnostic use.

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato