Learn More
Diba Omnifit™ BenchMark™ Replacement Frits for Chromatography Column Assemblies
Codice prodotto. p-4676143
Encompass_Preferred
Click to view available options
Porosità:
5 μm
10 μm
25 μm
Diametro (sistema metrico) interno:
15 mm
35 mm
50 mm
Materiale:
PTFE
Polyethylene
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 15845544
Marca: Diba 006FR5005
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Select from a variety of porosities for your media and chemistry
Replacement frits are available in PTFE or PE and in a range of pore sizes, enabling you to select the most appropriate bed supports for your application. Match the column ID to select the correct frit
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Chromatography Column Assemblies
Materiale PTFE
Porosità 5 μm
Size Universal
Diametro (sistema metrico) interno 50 mm
Diametro (sistema imperiale) interno 1.9 in.
Tipo Replacement Chromatography Frit
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.