Learn More
Diba Omnifit™ Chromatography Column Replacement Endpieces
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
The endpieces make the primary seal to glass microbore columns.
Specifica
Specifica
| Tipo | Endpiece |
| Stile | Fixed Length |
| Altezza (sistema metrico) | 0.51 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 3.81 cm |
| Materiale | PTFE |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.11 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 3 mm |
| Dimensione del poro | 0.2 μm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Columns |
| Quantità | 4/Pk. |
| Vedi altri risultati |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.