Learn More
Diba Omnifit™ EZ Chromatography Columns with Two Adjustable Endpieces
Descrizione
Includes
Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF PP fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits), and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting.
- PEEK™ column threads offer outstanding durability
- Precision borosilicate glass columns provide inertness, visibility, and performance
- Superior frit placement adds bed support and even distribution of sample flow
- Reusable columns let you pack your own media specific to your application
Specifica
Specifica
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | 4 to 40°C |
| Diametro (sistema metrico) interno | 15 mm |
| Tipo | Liquid Chromatography Column |
| Pressione max | 300 psi |
| Dimensione del poro | 10 and 30 μm |
| Capacità della colonna | 0.4 to 12.4 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass, PTFE, Polyethylene, FKM/FPM |
| Temperatura max | 40°C |
| Include | Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF PP fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits), and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting. |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.